Learn More
Thermo Scientific Chemicals Entinostat
Código de producto. 17261282 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17261282 1 g 1 g
17271282 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17261282 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466870010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 209783-80-2 | C21H20N4O3, C21H20N4O3 | 376.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209783-80-2
Fórmula molecular C21H20N4O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Entinostat
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.41
Clave InChI INVTYAOGFAGBOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=CC=C1NC(=O)C1=CC=C(CNC(=O)OCC2=CC=CN=C2)C=C1
Nombre IUPAC (pyridin-3-yl)methyl N-({4-[(2-aminophenyl)carbamoyl]phenyl}methyl)carbamate
Peso molecular (g/mol) 376.42