Learn More
MedChemExpress Enterostatin(human,mouse,rat)
Specifications
Specifications
| Pureza | 99.87% |
| CAS | 117830-79-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecular | 496.56 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (251.73 mM∣Need ultrasonic) |