Learn More
Entecavir, TRC
Código de producto. 30010859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010859 10 mg 10 miligramos
30008729 50 mg 50 miligramos
30003877 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55890010MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142217-69-4
Fórmula molecular C12 H15 N5 O3
Sinónimo 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihidro-9-[(1S,3R,4S)-4-hidroxi-3-(hidroximetil)-2-metilenociclopentilo]-∣6H-Purin-6-uno, 2-amino-1,9-dihidro-9-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)-2-metilenciclopentilo], [1S-(1,3,4α αβ)]-∣BMS 200475∣Baraclude∣Entecavir∣SQ 34676
Especificaciones
Formato Sin diluir
Peso molecular 277.28
Tipo de producto API
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza >95% (HPLC)
Cantidad 10 mg
Nombre del producto químico o material Entecavir