Learn More
Entecavir, TRC
Código de producto. 30008729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008729 50 mg 50 miligramos
30003877 250 mg 250 miligramos
30010859 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008729 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55890050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142217-69-4
Fórmula molecular C12 H15 N5 O3
Sinónimo 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihidro-9-[(1S,3R,4S)-4-hidroxi-3-(hidroximetil)-2-metilenociclopentilo]-∣6H-Purin-6-uno, 2-amino-1,9-dihidro-9-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)-2-metilenciclopentilo], [1S-(1,3,4α αβ)]-∣BMS 200475∣Baraclude∣Entecavir∣SQ 34676
Especificaciones
Formato Sin diluir
Peso molecular 277.28
Tipo de producto API
Número MDL MFCD00907887,MFCD11046562
Clave InChI QDGZDCVAUDNJFG-FXQIFTODSA-N
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)C1=C
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-one
Peso molecular (g/mol) 277.28
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza >95% (HPLC)
Cantidad 50 mg
Nombre del producto químico o material Entecavir