Learn More
Entecavir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Sin diluir |
| Peso molecular | 277.28 |
| Tipo de producto | API |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Cantidad | 250 mg |
| Nombre del producto químico o material | Entecavir |