Learn More
Entecavir monohidrato, TRC
Código de producto. 30374170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374170 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30374170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55894810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Entecavir Monohydrate
CAS 209216-23-9
Fórmula molecular C12 H15 N5 O3 . H2 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, hydrate (1:1), 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, monohydrate (9CI), Entecavir monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N5O3.H2O/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20;/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20);1H2/t6-,7-,8-;/m0./s1
SMILES O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C(=O)N1
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hidroxi-3-(hidroximetil)-2-metilidenciclopentil]-1H-purin-6-ona;hidrato
Peso molecular (g/mol) 295.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1281