Learn More
Entecavir monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16496246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496246 100 mg 100 miligramos
16478447 5 mg 5 miligramos
16435778 10 mg 10 miligramos
16421937 50 mg 50 miligramos
16401096 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13623A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Entecavir monohydrate (BMS200475 monohydrate; SQ34676 monohydrate) is a potent and selective inhibitor of HBV, with an EC50 of 3.75 nM in HepG2 cell.
Entecavir monohydrate (BMS200475 monohydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Entecavir monohydrate
CAS 209216-23-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H17N5O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo BMS200475 monohydrateSQ34676 monohydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.33 mM) ∣H2O : 2.8 mg/mL (9.48 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2[C@@H]3C([C@H](CO)[C@@H](O)C3)=C.O
Peso molecular (g/mol) 295.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus