Learn More
Entecavir monohidrato, LoGiCal
Código de producto. 30463643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463643 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463643 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3314.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Entecavir Monohydrate
CAS 209216-23-9
Nombres de analitos o componentes Entecavir Monohydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H15 N5 O3 . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, hydrate (1:1), 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, monohydrate (9CI), Entecavir monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N5O3.H2O/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20;/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20);1H2/t6-,7-,8-;/m0./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C(=O)N1
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hidroxi-3-(hidroximetil)-2-metilidenciclopentil]-1H-purin-6-ona;hidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 295.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295,1281 g/mol