Learn More
Monohidrato de entecavir, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Entecavir monohydrate |
| CAS | 209216-23-9 |
| Punto de fusión | 259.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C12H15N5O3·H20 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | entecavir hydrate, entecavir monohydrate, baraclude tn, entecavir usan, entecavir hydrate jan, baraclude, 9-1s,3r,4s-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylenecyclopentyl guanine monohydrate, entecavir inn, 2-amino-9-1s,3r,4s-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylidenecyclopentyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one-water 1/1 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 0,24 g/100mL. Other solubilities: soluble in dmf, methanol |
| Show More |