Learn More
R&D Systems™ Entecavir
Código de producto. 18770478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18770478 10 mg 10 miligramos
18768209 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18770478 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6234/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.78€
    91.35€ / 10 miligramos
    Ahorro 9.43€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective hepatitis B virus inhibitor
Entecavir is a potent and selective hepatitis B virus reverse transcriptase inhibitor (EC50 = 3 nM); guanine analog. Inhibits hepatitis B virus replication in HepG2.2.15 cells. Displays selectively over HCMV, HSV-1, VZV, HIV and influenza (EC50 values are 15, 32, 30-60, >10 and >80 μM respectively). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 142217-69-4
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C12H15N5O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.28
Tipo de producto Inhibidor
Para uso exclusivo en investigación