Learn More
Entecavir-13C2,15N, TRC
Código de producto. 30012421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012421 0.5 mg 0.50 miligramo
30008945 5 mg 5 miligramos
30005045 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5589020.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329796-53-3
Fórmula molecular C1013C2H15N415NO3
Peso molecular (g/mol) 280.26
Sinónimo 2-Amino-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-3H-purin-6-one-13C2,15N, Baraclude-13C2,15N, BMS 200475-13C2,15N, SQ 34676-13C2,15N;
SMILES O=[13C]1C([15N]=CN2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)C3=C)=[13C]2N=C(N)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Entecavir-13C2,15N
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N5O3/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20)
Porcentaje de pureza >95%