Learn More
Entacapone, TRC
Código de producto. 30133533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133533 500 mg 500 miligramos
17980485 10 mg 10 miligramos
17922825 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE558500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130929-57-6
Fórmula molecular C14 H15 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 305.29
Sinónimo 2-Propenamide, 2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-, (2E)-, 2-Propenamide, 2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-, (E)-, (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (E)-Entacapone, Comtan, Entacapone, Entacom, OR 611, Parkicapone, (E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
Nombre IUPAC (E)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenilo)-N,N-dietilprop-2-enamida
SMILES CCN(CC)C(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Entacapone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1012