Learn More
Entacapona, LoGiCal
Código de producto. 30460072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460072 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460072 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1221.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Entacapone
CAS 130929-57-6
Nombres de analitos o componentes Entacapone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H15 N3 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (E)-Entacapone, Comtan, OR 611, Entacapone, (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5+
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(CC)C(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N
Nombre IUPAC (E)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)-N,N-dietilprop-2-enamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 305.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1012 g/mol