Learn More
Entacapone EP Impureza G, Mikromol™
Código de producto. 30050046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050046 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050046 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1221.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Entacapone EP Impureza G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N-methylprop-2-enamide
CAS 1364322-41-7
Nombres de analitos o componentes (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N-methylprop-2-enamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H9 N3 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Entacapone Imp. G (EP), (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N-methylprop-2-enamide, Entacapone Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-18-12-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES CNC(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N
Nombre IUPAC (E)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)-N-metilprop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 263.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0542 g/mol