Learn More
Entacapona EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 30051545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051545 100 mg 100 miligramos
30050679 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051545 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1221.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Entacapone EP Impureza C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde
CAS 116313-85-0
Nombres de analitos o componentes 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H5 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde, Entacapone Imp. C (EP), Entacapone Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-4-1-5(8(12)13)7(11)6(10)2-4/h1-3,10-11H
SMILES Oc1cc(C=O)cc(c1O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3,4-dihidroxi-5-nitrobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 183.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0168 g/mol