Learn More
Entacapona-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Entacapone-d10 |
| CAS | 1185241-19-3 |
| Fórmula molecular | C14 D10 H5 N3 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)prop-2-enamide, 2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-di(ethyl-d5)-2-propenamide, Entacapone-d10, Entacapone-D10 (N,N-di(ethyl-D5)) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)C(=Cc1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)prop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 315.348 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.164 |