Learn More
Thermo Scientific Chemicals Entacapona
Código de producto. 17281202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17281202 1 g 1 g
17291202 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17281202 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466220010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130929-57-6
Fórmula molecular C14H15N3O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Entacapona
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 305,29
Clave InChI JRURYQJSLYLRLN-BJMVGYQFSA-N
SMILES CCN(CC)C(=O)C(=C\C1=CC(O)=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)\C#N
Nombre IUPAC (2E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
Peso molecular (g/mol) 305.29