Learn More
ent-Voriconazol, TRC
Código de producto. 30450198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450198 50 mg 50 miligramos
30449805 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30450198 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV76000550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137234-63-0
Fórmula molecular C16 H14 F3 N5 O
Peso molecular (g/mol) 349.31
Sinónimo 4-Pyrimidineethanol, ÃŽ±-(2,4-difluorophenyl)-5-fluoro-ÃŽ2-methyl-ÃŽ±-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, (ÃŽ±S,ÃŽ2R)-, 4-Pyrimidineethanol, ÃŽ±-(2,4-difluorophenyl)-5-fluoro-ÃŽ2-methyl-ÃŽ±-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, [S-(R*,S*)]-, Voriconazole Imp. D (EP), Voriconazole Related Compound B (USP)
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(5-fluoropirimidina-4-il)-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol
SMILES C[C@H](c1ncncc1F)[C@@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ent-Voriconazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.115