Learn More
ent-Valsartan, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valsartan (R)-Enantiomer |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 435.227 |
| Porcentaje de pureza | >95% |