Learn More
ent-rotigotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ent-Rotigotine |
| CAS | 112835-48-0 |
| Fórmula molecular | C19 H25 N O S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-Naphthalenol','5,6,7,8-tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-','(6R)-, 1-Naphthalenol','5,6,7,8-tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-','(R)-, (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol, (+)-N 0437, N 0924, ent-Rotigotine, (R)-Rotigotine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H25NOS/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3/t16-/m1/s1 |
| SMILES | CCCN(CCc1cccs1)[C@@H]2CCc3c(O)cccc3C2 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[propil-[2-(2-tienil)etil]amino]tetralin-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 315.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.1657 |