Learn More
Lactona de ent-rosuvastatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ent-Rosuvastatin Lactone |
| CAS | 615263-62-2 |
| Fórmula molecular | C22 H26 F N3 O5 S |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Methanesulfonamide','N-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-2-[(2R,4S)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methyl-','rel-, ent-Rosuvastatin Lactone, Rosuvastatin-5R-lactone, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-[(E)-2-[(2SR,4RS)-4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26FN3O5S/c1-13(2)20-18(10-9-17-11-16(27)12-19(28)31-17)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)32(4,29)30/h5-10,13,16-17,27H,11-12H2,1-4H3/b10-9+/t16-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H]2C[C@@H](O)CC(=O)O2)c3ccc(F)cc3)N(C)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[4-(4-fluorofenil)-5-[(E)-2-[(2S,4R)-4-hidroxi-6-oxooxan-2-il]etenil]-6-propan-2-ilpirimidin-2-il]-N-metilmetanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 463.522 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.158 |