Learn More
ent-Rivaroxaban, TRC
Código de producto. 17900615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17900615 25 mg 25 miligramos
17953035 10 mg 10 miligramos
17983355 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17900615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR53800525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865479-71-6
Fórmula molecular C19 H18 Cl N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 435.88
Sinónimo (R)-Rivaroxaban, 2-Thiophenecarboxamide, 5-chloro-N-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-, 5-Chloro-N-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, ent-Rivaroxaban, Rivaroxaban R-enantiomer
Nombre IUPAC 5-cloro-N-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxamorfolina-4-il)fenil]-1,3-oxazolidina-5-il]metil]tiofeno-2-carboxamida
SMILES Clc1ccc(s1)C(=O)NC[C@@H]2CN(C(=O)O2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Rivaroxaban (5-Chloro-N-[((5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-2-thiophenecarboxamide)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.0656
Porcentaje de pureza >95%