Learn More
ent-ritlecitinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ent-Ritlecitinib |
| CAS | 1792180-79-0 |
| Fórmula molecular | C15H19N5O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[(2R,5S)-2-Methyl-5-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-1-piperidinyl]-2-propen-1-one, (2R,5S)-Ritlecitinib |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19N5O/c1-3-13(21)20-8-11(5-4-10(20)2)19-15-12-6-7-16-14(12)17-9-18-15/h3,6-7,9-11H,1,4-5,8H2,2H3,(H2,16,17,18,19)/t10-,11+/m1/s1 |
| SMILES | N(C1=C2C(=NC=N1)NC=C2)[C@@H]3CN(C(C=C)=O)[C@H](C)CC3 |
| Nombre IUPAC | 1-((2R,5S)-5-((7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)-2-metilpiperidin-1-il)prop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 285.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.159 |