Learn More
Cloruro de Ent-Paroxetina, TRC
Código de producto. 30423464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423464 1 g -
30411031 25 mg -
30418761 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2057551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130855-30-0
Fórmula molecular C19 H20 F N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 365.83
Sinónimo (3R,4S)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine hydrochloride, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, (3R,4S)- (9CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, (3R-trans)-, Paroxetine Related Compound C (USP), Paroxetine Imp. D (EP), (+)-trans-Paroxetine Hydrochloride
Nombre IUPAC (3R,4S)-3-(1,3-benzodioxol-5-iloximetil)-4-(4-fluorofenil)piperidina; Cloruro
SMILES Cl.Fc1ccc(cc1)[C@H]2CCNC[C@@H]2COc3ccc4OCOc4c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-trans-paroxetine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20FNO3.ClH/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H/t14-,17-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1194
Porcentaje de pureza >95%