Learn More
Clorhidrato de ent-Naxagoliuro, TRC
Código de producto. 30474434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30474434 25 mg
30481564 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30474434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN37980525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100935-99-7
Fórmula molecular C15 H21 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 283.79
Nombre IUPAC (4aR,10bR)-4-propil-2,3,4a,5,6,10b-hexahidrobenzo[h][1,4]benzoxina-9-ol; Cloruro
SMILES Cl.CCCN1CCO[C@H]2[C@H]1CCc3ccc(O)cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ent Naxagolide Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO2.ClH/c1-2-7-16-8-9-18-15-13-10-12(17)5-3-11(13)4-6-14(15)16;/h3,5,10,14-15,17H,2,4,6-9H2,1H3;1H/t14-,15-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1339