Learn More
ent NAP 226-90, TRC
Código de producto. 30179736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179736 100 mg 100 miligramos
30179751 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN325005100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 851086-95-8
Fórmula molecular C10 H15 N O
Peso molecular (g/mol) 165.23
Sinónimo Phenol, 3-[(1R)-1-(dimethylamino)ethyl]-, 3-[(1R)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenol, (R)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
Nombre IUPAC 3-[(1R)-1-(dimetilamino)etil]fenol
SMILES C[C@@H](N(C)C)c1cccc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ent NAP 226-90
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1154