Learn More
Cloruro de ent-Moxifloxacina, TRC
Código de producto. 30136116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136116 1 mg 1 miligramo
17934745 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136116 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7449901MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346603-25-5
Fórmula molecular C21H25ClFN3O4
Peso molecular (g/mol) 437.89
Sinónimo 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aR,7aR)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Hydrochloride, d-Moxifloxacin Hydrochloride, (4R,7R)-Moxifloxacin Hydrochloride;
SMILES COC1=C2C(=CC(=C1N3C[C@@H]4CCCN[C@@H]4C3)F)C(=O)C(=CN2C5CC5)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ent-Moxifloxacin Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24FN3O4.ClH/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24;/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28);1H/t11-,16+;/m0./s1