Learn More
Ent-Montelukast Sodium Salt, TRC
Código de producto. 30006524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006524 50 mg 50 miligramos
30011755 10 mg 10 miligramos
30009284 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006524 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM56799550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190078-45-6
Fórmula molecular C35 H35 Cl N O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 608.17
Sinónimo Cyclopropaneacetic acid, 1-[[[(1S)-1-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-, sodium salt (1:1), Cyclopropaneacetic acid, 1-[[[(1S)-1-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-, monosodium salt (9CI), Cyclopropaneacetic acid, 1-[[[1-[3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-, monosodium salt, [S-(E)]-, L 768232, (S)-Montelukast, ent-Montekulast Sodium Salt, Montelukast Sodium Imp. A (EP) as Sodium Salt
Nombre IUPAC acetato de sodio y 2-[1-[[(1S)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]propil]sulfanilmetil]ciclopropilo]
SMILES [Na+].CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@H](SCC2(CC(=O)[O-])CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ent-Montelukast sodium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H36ClNO3S.Na/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/b15-10+;/t32-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 607.1924
Porcentaje de pureza >95%