Learn More
Ent-Mavacamten, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ent-Mavacamten |
| CAS | 1642288-64-9 |
| Fórmula molecular | C15H19N3O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Mavacamten Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19N3O2/c1-10(2)18-14(19)9-13(17-15(18)20)16-11(3)12-7-5-4-6-8-12/h4-11,16H,1-3H3,(H,17,20)/t11-/m1/s1 |
| SMILES | O=C1NC(N[C@H](C)C2=CC=CC=C2)=CC(N1C(C)C)=O |
| Nombre IUPAC | (R)-3-isopropil-6-((1-feniletil)amino)pirimidina-2,4(1H,3H)-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 273.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.15 |