Learn More
Tocris Bioscience™ ent-LP 99
Descripción
ent-LP 99 is a negative Control for LP 99 (Cat.No. 5496).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(2S,3R)-2-(4-Chlorophenyl)-1-(1,2-dihydro-1,4-dimethyl-2-oxo-7-quinolinyl)-6-oxo-3-piperidinyl]-2-methyl-1-propanesulfonamide |
| CAS | 1808948-28-8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C26H30ClN3O4S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 516.05 |
| Pureza | 98% |