Learn More
Trifosfato de ent-lamivudina trietilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ent-Lamivudine Triphosphate Triethylammonium |
| CAS | 2699949-69-2 |
| Fórmula molecular | C8H14N3O12P3S . [C6H15N]x |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | ((2R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-1,3-oxathiolan-2-yl)methyl Tetrahydrogen Triphosphate Triethylammonium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N3O12P3S.C6H15N/c9-5-1-2-11(8(12)10-5)6-4-27-7(21-6)3-20-25(16,17)23-26(18,19)22-24(13,14)15;1-4-7(5-2)6-3/h1-2,6-7H,3-4H2,(H,16,17)(H,18,19)(H2,9,10,12)(H2,13,14,15);4-6H2,1-3H3/t6-,7+;/m1./s1 |
| SMILES | CCN(CC)CC.NC1=NC(N([C@H]2CS[C@@H](COP(O)(OP(O)(OP(O)(O)=O)=O)=O)O2)C=C1)=O |
| Nombre IUPAC | trifosfato de ((2S,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1(2H)-il)-1,3-oxatiolan-2-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 570.4 |