Learn More
ent-Lamivudine, TRC
Código de producto. 30475354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475354 1 mg 1 miligramo
30470409 10 mg 10 miligramos
30468328 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1725051MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134680-32-3
Fórmula molecular C8H11N3O3S
Peso molecular (g/mol) 229.26
Sinónimo 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (2S-cis)-4-Amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (+)-BCH 189, 2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, 2'-Deoxy-3'-thiacytidine, 3TC, NSC 620753, cis(+)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, Lamivudine EP Impurity D
SMILES C1[C@@H](O[C@@H](S1)CO)N2C=CC(=NC2=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ent-Lamivudine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m1/s1