Learn More
Éster de ácido ent-lamivudina (1S,2R,5S)-5-metil-2-isopropilciclohexílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ent-Lamivudine Acid (1S,2R,5S)-5-Methyl-2-isopropylcyclohexyl Ester |
| CAS | 147126-74-7 |
| Fórmula molecular | C18H27N3O4S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (2S,5R)-5-(4-Amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1S,2R,5S)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, [1S-[1alpha(2R*,5S*),2beta,5alpha]]-5-(4-Amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, ent-Lamivudine Acid (1S,2R,5S)-(+)-Menthol Ester, ent-Lamivudine Acid D-Menthol Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H27N3O4S/c1-10(2)12-5-4-11(3)8-13(12)24-16(22)17-25-15(9-26-17)21-7-6-14(19)20-18(21)23/h6-7,10-13,15,17H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H2,19,20,23)/t11-,12+,13-,15+,17-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OC(=O)[C@H]2O[C@H](CS2)N3C=CC(=NC3=O)N |
| Nombre IUPAC | (2S,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-1,3-oxatiolano-2-carboxilato de [(1S,2R,5S)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 381.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.1722 |