Learn More
Ácido ent-kaurenoico, TRC
Código de producto. 30134535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134535 10 mg 10 miligramos
30134275 25 mg 25 miligramos
17908314 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK14566010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6730-83-2
Fórmula molecular C20H30O2
Peso molecular (g/mol) 302.45
Sinónimo (4α)-Kaur-16-en-18-oic Acid, (-)-Kaur-16-en-19-oic Acid, (-)-Kauren-19-oic Acid, Cunabic Acid, Kaurenic Acid, Kaurenoic Acid, NSC 339145, ent-Kaur-16(17)-en-19-oic Acid, ent-Kaur-16-en-19-oic Acid, (4α)-Kaur-16-en-18-oic Acid
SMILES C=C1C[C@@]23CC[C@]4([H])[C@](C)(C(O)=O)CCC[C@@]4(C)[C@]2([H])CC[C@@H]1C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ent-Kaurenoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O2/c1-13-11-20-10-7-15-18(2,16(20)6-5-14(13)12-20)8-4-9-19(15,3)17(21)22/h14-16H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14-,15+,16+,18-,19-,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.2246