Learn More
Clorhidrato de ent-indacaterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ent-Indacaterol Hydrochloride |
| CAS | 1384188-70-8 |
| Fórmula molecular | C24 H28 N2 O3 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-[(1S)-2-[(5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-2(1H)-quinolinone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H28N2O3.ClH/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24;/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29);1H/t22-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CCc1cc2CC(Cc2cc1CC)NC[C@@H](O)c3ccc(O)c4NC(=O)C=Cc34 |
| Nombre IUPAC | 5-[(1S)-2-[(5,6-dietilindan-2-il)amino]-1-hidroxi-etil]-8-hidroxi-1H-quinolin-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 428.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.1867 |