Learn More
ent-frovatriptán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ent-Frovatriptan |
| CAS | 158930-18-8 |
| Fórmula molecular | C14 H17 N3 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N3O/c1-16-9-3-5-13-11(7-9)10-6-8(14(15)18)2-4-12(10)17-13/h2,4,6,9,16-17H,3,5,7H2,1H3,(H2,15,18)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CN[C@H]1CCc2[nH]c3ccc(cc3c2C1)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (6S)-6-(metilamino)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-carbazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 243.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.1372 |