Learn More
ent-florfenicol-(metil-D3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2S)-Florfenicol D3 (Methylsulfon D3) |
| CAS | 2140850-78-6 |
| Fórmula molecular | C12 D3 H11 Cl2 F N O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | ent-Florfenicol-(Methyl-D3), ent-Florfenicol D3 (Methylsulfon D3), (1R,2S)-Florfenicol D3 (Methylsulfon D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14Cl2FNO4S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-15)16-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,17H,6H2,1H3,(H,16,18)/t9-,10-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])S(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@H](O)[C@H](CF)NC(=O)C(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,2-dicloro-N-[(1S,2R)-3-fluoro-1-hidroxi-1-[4-(trideuteriometilsulfonil)fenil]propan-2-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 361.232 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.019 |