Learn More
ent-ezetimiba, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ent-Ezetimibe |
| CAS | 1376614-99-1 |
| Fórmula molecular | C24 H21 F2 N O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[(3R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3S,4R)-, (3S,4R)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-propyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one, (3S,4R)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one, ent-Ezetimibe, R,S,R-Ezetimibe (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H](CC[C@H]1[C@@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4 |
| Nombre IUPAC | (3S,4R)-1-(4-fluorofenil)-3-[(3R)-3-(4-fluorofenil)-3-hidroxipropil]-4-(4-hidroxifenil)azetidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 409.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.1489 |