Learn More
ent-Entecavir, TRC
Código de producto. 30006697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006697 1 mg 1 miligramo
30005527 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5589051MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188399-46-4
Fórmula molecular C12H15N5O3
Sinónimo 2-Amino-1,9-dihidro-9-[(1R,3S,4R)-4-hidroxi-3-(hidroximetil)-2-metileneciclopentilo]-6H-Purina-6-1R∣-(1,3,4α αβ)]-2-Amino-1,9-dihidro-9-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)-2-metilenciclopentilo]-6H-purina-6-una;
Especificaciones
Formato Sin diluir
Peso molecular 277.28
Tipo de producto Impureza
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 1 mg
Nombre del producto químico o material ent-Entecavir