Learn More
ent-eletriptán, TRC
Código de producto. 30138331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138331 10 mg 10 miligramos
30009947 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE50500510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1252673-29-2
Fórmula molecular C22 H26 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 382.52
Sinónimo 3-[[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-1H-indole;
Nombre IUPAC 5-[2-(benzenosulfonil)etilo]-3-[[(2S)-1-metilpirrolidina-2-il]metil]-1H-indol
SMILES CN1CCC[C@H]1Cc2c[nH]c3ccc(CCS(=O)(=O)c4ccccc4)cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ent-Eletriptan
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26N2O2S/c1-24-12-5-6-19(24)15-18-16-23-22-10-9-17(14-21(18)22)11-13-27(25,26)20-7-3-2-4-8-20/h2-4,7-10,14,16,19,23H,5-6,11-13,15H2,1H3/t19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.1715