Learn More
ent-eletriptán-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ent-Eletriptan-d3 |
| CAS | 1217698-26-4 |
| Fórmula molecular | C22H23D3N2O2S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-[[(2S)-1-(Methyl-d3)-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-1H-indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26N2O2S/c1-24-12-5-6-19(24)15-18-16-23-22-10-9-17(14-21(18)22)11-13-27(25,26)20-7-3-2-4-8-20/h2-4,7-10,14,16,19,23H,5-6,11-13,15H2,1H3/t19-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCC[C@H]1CC2=CNC3=C2C=C(C=C3)CCS(=O)(=O)C4=CC=CC=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 385.54 |