Learn More
ent-Efavirenz, TRC
Código de producto. 30369367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369367 2.5 mg
30369138 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30369367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE4250052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154801-74-8
Fórmula molecular C14 H9 Cl F3 N O2
Peso molecular (g/mol) 315.68
Nombre IUPAC (4R)-6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-4-(trifluorometil)-1H-3,1-benzoxazina-2-una
SMILES FC(F)(F)[C@@]1(OC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ent Efavirenz
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0274