Learn More
ent-Dorzolamida, TRC
Código de producto. 30375175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375175 50 mg
30371172 100 mg
30372860 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD53512550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120279-95-0
Fórmula molecular C10 H16 N2 O4 S3
Peso molecular (g/mol) 324.44
Sinónimo (4R,6R)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulphonamide 7,7-Dioxide, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, (4R,6R)-, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, (4R-trans)-, 4R,6R-Dorzolamide
Nombre IUPAC (4R,6R)-4-(etilamino)-6-metil-7,7-dixo-5,6-dihidro-4H-thieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida
SMILES CCN[C@@H]1C[C@@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R,6R)-4-(ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O4S3/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16)/t6-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0272
Porcentaje de pureza >95%