Learn More
Clorhidrato de ent-Dorzolamida, TRC
Código de producto. 30010741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010741 10 mg 10 miligramos
30010658 25 mg 25 miligramos
30006844 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD53513010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122028-36-8
Fórmula molecular C10 H16 N2 O4 S3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 360.9
Sinónimo (4R,6R)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide Hydrochloride, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, hydrochloride (1:1), (4R,6R)-, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, monohydrochloride, (4R,6R)- (9CI), 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, monohydrochloride, (4R-trans)-
Nombre IUPAC (4R,6R)-4-(etilamino)-6-metil-7,7-dioxi-5,6-dihidro-4H-thieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida; Cloruro
SMILES Cl.CCN[C@@H]1C[C@@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R,6R)-4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide-7,7-dioxide, monohydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.0039