Learn More
Clorhidrato ent-Cinacalcet, TRC
Código de producto. 30368236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368236 10 mg 10 miligramos
30363284 5 mg 5 miligramos
30368069 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44180510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217809-88-5
Fórmula molecular C22 H22 F3 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 393.87
Sinónimo 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (αS)-, (S)-Cinacalcet hydrochloride, ent-Cinacalcet hydrochloride, [(1S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]([3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl])amine hydrochloride
Nombre IUPAC N-[(1S)-1-naftalena-1-iletil]-3-[3-(trifluorometil)fenil]propano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.C[C@H](NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ent-Cinacalcet Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.1471