Learn More
Clorhidrato de ent-calindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ent-Calindol |
| CAS | 728930-30-1 |
| Fórmula molecular | C21 H20 N2 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@H](NCc1cc2ccccc2[nH]1)c3cccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | (1S)-N-(1H-indol-2-ilmetil)-1-naftalen-1-iletanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 336.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.1393 |