Learn More
ent-Calindol amida-13C, TRC
Código de producto. 30345939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30345939 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30345939 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC14865325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ent-Calindol Amide-13C
CAS 1217724-96-3
Fórmula molecular 13C1C20H18N2O
Cantidad 25 mg
Sinónimo (S)-N-[1-(1-Naphthyl)ethyl]indole-2-carboxamide-13C, N-[(1S)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-1H-Indole-2-carboxamide-13C
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18N2O/c1-14(17-11-6-9-15-7-2-4-10-18(15)17)22-21(24)20-13-16-8-3-5-12-19(16)23-20/h2-14,23H,1H3,(H,22,24)/t14-/m0/s1/i21+1
SMILES C[C@H](N[13C](=O)c1cc2ccccc2[nH]1)c3cccc4ccccc34
Nombre IUPAC N-[(1S)-1-naftalen-1-iletil]-1H-indol-2-(^{13}C)carboxamida
Peso molecular (g/mol) 315.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1453
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.