Learn More
ent-Calindol amida-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ent-Calindol Amide-13C |
| CAS | 1217724-96-3 |
| Fórmula molecular | 13C1C20H18N2O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (S)-N-[1-(1-Naphthyl)ethyl]indole-2-carboxamide-13C, N-[(1S)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-1H-Indole-2-carboxamide-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18N2O/c1-14(17-11-6-9-15-7-2-4-10-18(15)17)22-21(24)20-13-16-8-3-5-12-19(16)23-20/h2-14,23H,1H3,(H,22,24)/t14-/m0/s1/i21+1 |
| SMILES | C[C@H](N[13C](=O)c1cc2ccccc2[nH]1)c3cccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | N-[(1S)-1-naftalen-1-iletil]-1H-indol-2-(^{13}C)carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 315.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.1453 |