Learn More
Clorhidrato de ent-calindol-13C,d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ent-Calindol-13C,d2 Hydrochloride |
| CAS | 1217619-32-3 |
| Fórmula molecular | C2013CH19D2ClN2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[(1S)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-1H-indole-2-methanamine-13C,d2 Hydrochloride, (S)-2-[[[1-(1-Naphthyl)ethyl]amino]methyl]-1H-indole-13C,d2 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1/i14+1D2; |
| SMILES | Cl.[2H][13C]([2H])(N[C@@H](C)c1cccc2ccccc12)c3cc4ccccc4[nH]3 |
| Nombre IUPAC | (1S)-N-[dideuterio(1H-indol-2-il)(113C)metil]-1-naftalen-1-iletanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 339.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.1552 |