Learn More
Dapagliflozin Ent-Alpha-C (Impureza de Dapagliflozina), TRC
Código de producto. 30357599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357599 5 mg 5 miligramos
30352505 10 mg 10 miligramos
30349223 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1853655MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2452300-81-9
Fórmula molecular C21H25ClO6
Peso molecular (g/mol) 408.87
Sinónimo (2S,3S,4S,5R,6S)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-2-[4-cloro-3-[(4-etoxifenil)metil]fenil]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ent-alpha-C Dapagliflozin (Dapagliflozin Impurity)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.134